Learn More
2,5-Dichlor-p-Xylol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025705
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11489267 25 g 25 Gramm
11499267 100 g -
2 options
Artikelnummer. 11489267
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21344.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1124-05-6 | C8H8Cl2 | 175.052 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1124-05-6
Summenformel C8H8Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 175.052
MDL-Nummer MFCD00000610
InChI-Schlüssel UTGSRNVBAFCOEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichloro-p-xylene, 2,5-dichloro-1,4-dimethylbenzene, benzene, 1,4-dichloro-2,5-dimethyl, p-xylene, 2,5-dichloro, unii-7p8m86zob2, 2,5-dichloro-para-xylene, p-xylene,5-dichloro, p-xylene,2,5-dichloro, acmc-2099eq, dsstox_cid_24780
PubChem CID 70755
IUPAC-Name 1,4-Dichlor-2,5-Dimethylbenzol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1Cl)C)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dichloro-p-xylene
Schmelzpunkt 68°C to 70°C
Siedepunkt 221°C to 223°C
Menge 25 g
Formelmasse 175.06
Reinheit (%) 98%