Learn More
2',5'-Dichloracetophenon, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15187412 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15187412 100 g Glasflasche 100 Gramm
15177412 10 g Glasflasche 10 Gramm
10307650 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15187412 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 179421000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 2476-37-1
Summenformel C8H6Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 189.04
MDL-Nummer MFCD00000607
InChI-Schlüssel CYNFEPKQDJHIMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',5'-dichloroacetophenone, 1-2,5-dichlorophenyl ethanone, 2,5-dichloroacetophenone, ethanone, 1-2,5-dichlorophenyl, acetophenone, 2',5'-dichloro, 1-2,5-dichlorophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2,5-dichlorobenzene, 2,5-dichloracetophenon, pubchem10586, acmc-1cmfm
PubChem CID 75587
IUPAC-Name 1-(2,5-Dichlorphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2', 5'-Dichloroacetophenone
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 11.0°C to 13.0°C
Farbe Braun bis gelb
Dichte 1.3120g/mL
Siedepunkt 118.0°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl2C6H3COCH3
Brechungsindex 1.5604 to 1.5624
Menge 100 g
Relative Dichte 1.312
Formelmasse 189.04
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit