Learn More
2',5'-Dichloracetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424080
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11424080 10 g 10 Gramm
11454824 25 g 25 Gramm
11464824 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424080 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13770.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2476-37-1 | C8H6Cl2O | 189.035 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2476-37-1
Summenformel C8H6Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 189.035
MDL-Nummer MFCD00000607
InChI-Schlüssel CYNFEPKQDJHIMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',5'-dichloroacetophenone, 1-2,5-dichlorophenyl ethanone, 2,5-dichloroacetophenone, ethanone, 1-2,5-dichlorophenyl, acetophenone, 2',5'-dichloro, 1-2,5-dichlorophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2,5-dichlorobenzene, 2,5-dichloracetophenon, pubchem10586, acmc-1cmfm
PubChem CID 75587
IUPAC-Name 1-(2,5-Dichlorphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',5'-Dichloroacetophenone
Schmelzpunkt 11°C to 13°C
Dichte 1.312
Siedepunkt 118°C (12 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.561
Menge 10 g
Beilstein 1865043
Formelmasse 189.04
Reinheit (%) 98%