Learn More
2',5'-Dichloracetophenon, TRC
Artikelnummer. 30388621
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30388621 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30388621 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43160510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',5'-Dichloroacetophenone
CAS 2476-37-1
Summenformel C8 H6 Cl2 O
Menge 10 g
Synonym 2',5'-Dichloroacetophenone, 1-(2,5-Dichlorophenyl)ethanone, 2,5-Chloroacetophenone, 2',5'-Dichloroacetophenone, NSC 6308
InChI-Formel InChI=1S/C8H6Cl2O/c1-5(11)7-4-6(9)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3
SMILES CC(=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
IUPAC-Name 1-(2,5-Dichlorphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 189.039
Formelmasse 187.98