Learn More
2,5-Dichloranilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2,5-Dichloroaniline was used in a study to develop a fast and sensitive quantitative method for the detection of some aniline derivatives by solid-phase microextraction in gas chromatography-mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2,5-Dichloranilin wurde in einer Studie zur Entwicklung einer schnellen und empfindlichen quantitativen Methode für den Nachweis einiger Anilinderivate durch Festphasenmikroextraktion in der Gaschromatographie-Massenspektrometrie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in verdünnter Salzsäure.
Hinweise
Luft- & lichtempfindlich, Behälter dicht geschlossen halten. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,5-Dichloroaniline |
| Schmelzpunkt | 48°C to 52°C |
| Dichte | 1.54 |
| Siedepunkt | 250°C to 251°C |
| Flammpunkt | 139°C (282°F) |
| Menge | 2500 g |
| UN-Nummer | UN3442 |
| Beilstein | 1447438 |
| Empfindlichkeit | Air and light sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in dilute hydrochloric acid. |
| Mehr anzeigen |