Learn More
2,5-Dichlorbenzolthiol, TRC
Artikelnummer. 30382656
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30382656 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30382656 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4322201G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemischer Name oder Material 2,5-Dichlorobenzenethiol
CAS 5858-18-4
Summenformel C6H4Cl2S
Menge 1 g
Synonym 2,5-Dichlorobenzene-1-thiol, 2,5-Dichlorothiophenol, NSC 49350
InChI-Formel InChI=1S/C6H4Cl2S/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H
SMILES Sc1cc(Cl)ccc1Cl
IUPAC-Name 2,5-dichlorbenzolthiol
Molekulargewicht (g/mol) 179.07
Formelmasse 177.9411
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.