Learn More
2,5-Dichlorbenzolthiol, TRC
Artikelnummer. 30382884
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30382884 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30382884 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4322202.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dichlorobenzenethiol
CAS 5858-18-4
Summenformel C6H4Cl2S
Menge 2.5 g
Synonym 2,5-Dichlorobenzene-1-thiol, 2,5-Dichlorothiophenol, NSC 49350
InChI-Formel InChI=1S/C6H4Cl2S/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H
SMILES Sc1cc(Cl)ccc1Cl
IUPAC-Name 2,5-dichlorbenzolthiol
Molekulargewicht (g/mol) 179.07
Formelmasse 177.9411