Learn More
2,5-Dichlorbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418116
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11418116 5 g 5 Gramm
11428116 25 g 25 Gramm
11438116 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11418116 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14141.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 21663-61-6 | C7H3Cl2N | 172.008 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21663-61-6
Summenformel C7H3Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 172.008
MDL-Nummer MFCD00019741
InChI-Schlüssel LNGWRTKJZCBXGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-benzonitrile, 2,5-dichlorobenzonitrite, 2,5-dichlorobenzenecarbonitrile, pubchem3687, acmc-209fn5, ksc490q4h, 2,5-dichlorobenzonitrile, attercop-chm at133057
PubChem CID 89000
IUPAC-Name 2,5-Dichlorbenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C#N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dichlorobenzonitrile
Schmelzpunkt 128°C to 131°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2045293
Formelmasse 172.01
Reinheit (%) 98%