Learn More
2,5-Dichlorphenol, TRC
Artikelnummer. 30384257
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30384257 1 g 1 Gramm
30384121 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30384257 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4361051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dichlorophenol
CAS 583-78-8
Summenformel C6 H4 Cl2 O
Menge 1 g
Synonym 2,5-Dichlorophenol, NSC 6296
InChI-Formel InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H
SMILES Oc1cc(Cl)ccc1Cl
IUPAC-Name 2,5-Dichlorphenol
Molekulargewicht (g/mol) 163
Formelmasse 161.9639