Learn More
2,5-Dichlorphenylisothiocyanat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10557363
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10557363 10 g 10 Gramm
10026684 5 g 5 Gramm
10515004 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10557363 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01698EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 3386-42-3
Summenformel C7H3Cl2NS
Molekulargewicht (g/mol) 204.068
InChI-Schlüssel JHTPBGFVWWSHDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichlorophenyl isothiocyanate, 2,5-dichlorophenylisothiocyanate, acmc-1cjox, 2,5-dichlorobenzenisothiocyanate, #, benzene,1,4-dichloro-2-isothiocyanato, benzene, 1,4-dichloro-2-isothiocyanato, 1,4-bis chloranyl-2-isothiocyanato-benzene
PubChem CID 137915
IUPAC-Name 1,4-Dichlor-2-isothiocyanatobenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)N=C=S)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dichlorophenyl isothiocyanate
Prozentgehaltsbereich 97+%
Menge 10 g
Formelmasse 204.08
Reinheit (%) 97%