Learn More
2,5-Dichlorpyridin-3-carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10742947
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10742947 5 g 5 Gramm
10099491 1 g 1 Gramm
10131042 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10742947 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB06842DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 78686-87-0
Summenformel C6H2Cl3NO
Molekulargewicht (g/mol) 210.438
MDL-Nummer MFCD00210149
InChI-Schlüssel VRJMAKCJTSZUQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichloronicotinoyl chloride, 2,5-dichloro-nicotinoyl chloride, 2,5-dichloro-3-pyridinecarbonyl chloride, 2,5-dichloronicotinic acid chloride, 2,5-dichloropyridine-3-carbonylchloride, 3-chlorocarbonyl-2,5-dichloropyridine, 2,5-dichloro-pyridine-3-carbonyl chloride, 3-pyridinecarbonylchloride, 2,5-dichloro, 3-pyridinecarbonyl chloride, 2,5-dichloro
PubChem CID 2799996
IUPAC-Name 2,5-Dichlorpyridin-3-carbonylchlorid
SMILES C1=C(C(=NC=C1Cl)Cl)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dichloropyridine-3-carbonyl chloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Formelmasse 210.45
Reinheit (%) 97%