Learn More
2,5-Dichlorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494070
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11494070 25 g 25 Gramm
11442797 50 g 50 Gramm
11481960 250 g 250 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11494070
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15442.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 16110-09-1 | C5H3Cl2N | 147.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2,5-Dichlorpyridin wird bei der Synthese von 6-Halopyridin-3-ylboronsäuren und -estern verwendet. Es durchläuft eine Kreuzkopplungsreaktion mit Arylboronsäure in Gegenwart von [1,4-Bis-(diphenylphosphin)butan]palladium(II)-dichlorid als Katalysator.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16110-09-1
Summenformel C5H3Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 147.99
MDL-Nummer MFCD00006239
InChI-Schlüssel GCTFDMFLLBCLPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-pyridine, 2,5-dichloro pyridine, ccris 1718, 2,5-dichlorpyridin, 2,5-dichloropyridin, 2,5-dichioropyridine, 2.5-dichloropyridine, pubchem1199, 2,5 dichloropyridine
PubChem CID 27685
IUPAC-Name 2,5-Dichlorpyridin
SMILES ClC1=CC=C(Cl)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dichloropyridine
Schmelzpunkt 59°C to 62°C
Siedepunkt 190°C to 191°C
Flammpunkt 112°C (233°F)
Geruch Unpleasant
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 108886
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 147.99
Reinheit (%) 98%