Learn More
2,5-Dichlorpyrimidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7055476
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15431099
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64066.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 22536-67-0 | C4H2Cl2N2 | 148.974 g/mol
2,5-Dichloropyrimidine acid is employed as a important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,5-Dichlorpyrimidinsäure wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese im agrochemischen, pharmazeutischen und Farbstoffbereich eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22536-67-0
Summenformel C4H2Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 148.974
MDL-Nummer MFCD00673131
InChI-Schlüssel CEJAHXLRNZJPQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichloro-pyrimidine, pyrimidine, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-1,3-diazine, pubchem13600, acmc-209fxc, ksc493a8n, 2,5-dichloropyrimidine, pyrimidine, 2,5-dichloro-7ci,8ci,9ci
PubChem CID 590641
IUPAC-Name 2,5-Dichlorpyrimidin
SMILES C1=C(C=NC(=N1)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dichloropyrimidine
Schmelzpunkt 48°C to 55°C
Farbe Weiß
Flammpunkt 107°C (225°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 110912
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 148.97
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver