Learn More
2,5-Dichlorpyrimidin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15264318 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15264318 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15264318 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 454040010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dichloropyrimidine
CAS 22536-67-0
Schmelzpunkt 52,0°bis 55,0 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H2Cl2N2
Menge 1 g
Synonym 2,5-dichloro-pyrimidine, pyrimidine, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-1,3-diazine, pubchem13600, acmc-209fxc, ksc493a8n, 2,5-dichloropyrimidine, pyrimidine, 2,5-dichloro-7ci,8ci,9ci
InChI-Schlüssel CEJAHXLRNZJPQH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=NC(=N1)Cl)Cl
IUPAC-Name 2,5-Dichlorpyrimidin
Molekulargewicht (g/mol) 148.98
PubChem CID 590641
Formelmasse 148.98
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dichloropyrimidine, 95%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke