Learn More
2,5-Dichlorthiophen-3-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044445
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11362526 1 g 1 Gramm
11372526 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11362526
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06461.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 56946-83-9 | C4HCl3O2S2 | 251.52 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56946-83-9
Summenformel C4HCl3O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 251.52
MDL-Nummer MFCD00051665
InChI-Schlüssel JJKSHSHZJOWSEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichlorothiophene-3-sulphonyl chloride, 2,5-dichloro-3-thiophenesulfonyl chloride, 3-thiophenesulfonyl chloride, 2,5-dichloro, 2,5-dichlorothiophene-3-sulfonic acid chloride, pubchem7412, 2,5-dichlorothiophene-3-sulfonylchloride, acmc-1avwk, 2,5-dichloro 3-thienyl chlorosulfone, 2,5-dichloro-3-thienylsulfonyl chloride, 2,5-dichlorothien-3-yl-sulfonyl chloride
PubChem CID 2736094
IUPAC-Name 2,5-Dichlorthiophen-3-Sulfonylchlorid
SMILES C1=C(SC(=C1S(=O)(=O)Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dichlorothiophene-3-sulfonyl chloride
Dichte 1.697
Siedepunkt 256°C to 257°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.597
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1285315
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 251.54
Reinheit (%) 97%