Learn More
2,5-Difluor-4-Hydroxybenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15464127
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15464127 5 g 5 Gramm
15474127 250 mg 250 Milligramm
11345145 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15464127 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31528.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 918523-99-6 | C7H4F2O2 | 158.104 g/mol
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde is used as primary and secondary intermediate and as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,5-Difluoro-4-Hydroxybenzaldehyd wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Vor Oxidationsmitteln und Luft schützen. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 918523-99-6
Summenformel C7H4F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 158.104
MDL-Nummer MFCD04112521
InChI-Schlüssel FFPHRYLGIPAZBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-2,5-difluorobenzaldehyde, 2,5-difluoro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 2,5-difluoro-4-hydroxy, ksc496a0b
PubChem CID 21966462
IUPAC-Name 2,5-Difluor-4-Hydroxybenzaldehyd
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)O)F)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 145°C to 148°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 158.11
Reinheit (%) 99%