Learn More
2',5'-Difluoracetophenon, TRC
Artikelnummer. 30379442
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30379442 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30379442 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4455251G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',5'-Difluoroacetophenone
CAS 1979-36-8
Summenformel C8H6F2O
Menge 1 g
Synonym 1-(2,5-Difluorophenyl)ethanone, 2,5-Difluorophenyl Methyl Ketone
InChI-Formel InChI=1S/C8H6F2O/c1-5(11)7-4-6(9)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3
SMILES CC(=O)c1cc(F)ccc1F
IUPAC-Name 1-(2,5-Difluorphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 156.13
Formelmasse 156.0387