Learn More
2,5-Difluorbenzoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,5-Difluorobenzoic Acid |
| CAS | 2991-28-8 |
| Summenformel | C7H4F2O2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | NSC 190310 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H4F2O2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | FC1=CC(C(O)=O)=C(F)C=C1 |
| IUPAC-Name | 2,5-difluorbenzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 158.1 |
| Formelmasse | 158.0179 |