Learn More
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444070
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11444070 100 g 100 Gramm
11495987 250 g 250 Gramm
11454070 500 g 500 Gramm
11485987 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11444070 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25028.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 332-77-4 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 332-77-4
Summenformel C6H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 130.14
MDL-Nummer MFCD00003220
InChI-Schlüssel WXFWXFIWDGJRSC-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, furan, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxy, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, cis+trans, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, mixture of cis and trans, pubchem6933, ksc490q3d, furan,5-dihydro-2,5-dimethoxy, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran,c&t, 2,5-dimethoxy-2,5-dihydrofuran,c&t, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, cis + trans
PubChem CID 78974
IUPAC-Name 2,5-Dimethoxy-2,5-dimethoxyfuran
SMILES COC1OC(OC)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran
Namenshinweis cis + trans
Schmelzpunkt <-40°C
Dichte 1.072
Siedepunkt 160°C to 162°C
Flammpunkt 47°C (116°F)
Brechungsindex 1.435
Menge 100 g
UN-Nummer UN3271
Beilstein 113225
Formelmasse 130.14
Reinheit (%) 99%