Learn More
2,5-Dihydrofuran, TRC
Artikelnummer. 30378917
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30378917 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30378917 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44856525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dihydrofuran
CAS 1708-29-8
Summenformel C4H6O
Menge 25 g
Synonym 2,5-Dihydrofuran, NSC 60532
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O/c1-2-4-5-3-1/h1-2H,3-4H2
SMILES C1OCC=C1
IUPAC-Name 2,5-Dihydrofuran
Molekulargewicht (g/mol) 70.09
Formelmasse 70.0419