Learn More
2,5-Dihydroxy-1,4-Benzochinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464070
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11464070
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11442.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 615-94-1 | C6H4O4 | 140.09 g/mol
2,5-dihydroxy-1,4-benzoquinone dianion, and squarate as bridging ligands in the synthesis and magnetic properties of binuclear iron(III) complexes with oxalate. A Dinuclear 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone acts as a bridging ligand Ruthenium(II) Complex with the Dianion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,5-Dihydroxy-1,4-Benzochinon-Dianion und Squarat als Brückenliganden in der Synthese und magnetischen Eigenschaften von binuklearen Eisen(III)-Komplexen mit Oxalat. Ein Dinuklear 2,5-Dihydroxy-1,4-Benzochinon fungiert als Brückenligand Ruthenium(II)-Komplex mit dem Dianion.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-94-1
Summenformel C6H4O4
Molekulargewicht (g/mol) 140.09
MDL-Nummer MFCD00001598
InChI-Schlüssel QFSYADJLNBHAKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dihydroxy-1,4-benzoquinone, 2,5-dihydroxy-p-benzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dihydroxy, p-benzoquinone, 2,5-dihydroxy, 2,5-dihydroxybenzoquinone, 4lbp, 2,5-dihydroxy-p-quinone, 2,5-dihydroxy benzoquinone, 2,5-dhbqop
PubChem CID 69213
IUPAC-Name 2,5-Dihydroxycyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
SMILES OC1=CC(=O)C(O)=CC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone
Schmelzpunkt ∼220°C (sublimation)
Menge 5 g
Beilstein 1939229
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 140.1
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone