Learn More
2,5-Dihydroxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30380307
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30380307 25 g -
30372749 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30380307 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD45100525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1194-98-5
Summenformel C7 H6 O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
Synonym Benzaldehyde, 2,5-dihydroxy-, Gentisaldehyde (6CI,7CI,8CI), 2,5-Dihydroxybenzaldehyde, 5-Hydroxysalicylaldehyde, Formylhydroquinone, NSC 72387
IUPAC-Name 2,5-Dihydroxybenzaldehyd
SMILES Oc1ccc(O)c(C=O)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dihydroxybenzaldehyde
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O3/c8-4-5-3-6(9)1-2-7(5)10/h1-4,9-10H
Formelmasse 138.0317