Learn More
2,5-Dihydroxybenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30378337
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30378337 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30378337 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4516551G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gentisic Acid
CAS 490-79-9
Summenformel C7 H6 O4
Menge 1 g
Synonym 2,5-Dihydroxybenzoic Acid, Mesalazine Imp. G (EP), 2,5-DHBA, 2,5-Dioxybenzoic acid, 3,6-Dihydroxybenzoic acid, 5-Hydroxysalicylic acid, Carboxyhydroquinone, Gensigen, Gensigon, Gentisic acid, Gentisinic acid, Hydroquinonecarboxylic acid, NSC 27224, NSC 49098, NSC 78825
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1cc(O)ccc1O
IUPAC-Name 2,5-Dihydroxybenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 154.12
Formelmasse 154.0266