Learn More
2,5-Diiod-1-methylimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438077
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15438077 1 g 1 Gramm
15448077 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438077 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51212.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 86026-81-5 | Molecular Formula: C4H4I2N2 | Molecular Weight: 333.899 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als Zwischenprodukt für die Pharmazie eingesetzt.
Hinweise
Lichtempfindlich, im Dunkeln aufbewahren. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86026-81-5
Summenformel C4H4I2N2
Molekulargewicht (g/mol) 333.899
MDL-Nummer MFCD02179540
InChI-Schlüssel SZYKHAFVWJNSQU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 335838
IUPAC-Name 2,5-Diiod-1-Methylimidazol
SMILES CN1C(=CN=C1I)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Diiodo-1-methylimidazole
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Synonym 2,5-diiodo-1-methyl-1h-imidazole, pubchem8993, acmc-1bke8, 1-methyl-2,5-diiodoimidazole, 1-methyl-2,5-diiodo-1h-imidazole, 1h-imidazole,2,5-diiodo-1-methyl, 2,5-bis iodanyl-1-methyl-imidazole, 1h-imidazole, 2,5-diiodo-1-methyl, 2,5-diiodo-1-methylimidazole
Formelmasse 333.9
Reinheit (%) 98%