Learn More
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazol, 98%
Artikelnummer. 10520571 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10520571 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10653363 5 g Glasflasche 5 Gramm
10060810 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10520571 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 115310250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1072-71-5 | C₂H₂N₂S₃ | 150,23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1072-71-5
Summenformel C2H2N2S3
Molekulargewicht (g/mol) 150.23
MDL-Nummer MFCD00003103
InChI-Schlüssel BIGYLAKFCGVRAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol, 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole, bismuthiol i, dimercaptothiadiazole, bismuththiol, 2,5-dimercaptothiadiazole, usaf a-8354, bismuthiol, py 61h, bismuththiol i
PubChem CID 2723630
IUPAC-Name 1,3,4-Thiadiazolidin-2,5-Dithion
SMILES S=C1NNC(=S)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 161°C to 165°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Beilstein 27, 677
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 20g/L water (20°C)
Formelmasse 150.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Afficher plus Afficher moins
RUO– Nur für Forschungszwecke
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.