Learn More
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-113278 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10653363
Marke: Thermo Scientific Acros 115310050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1072-71-5 | C2H2N2S3 | 150.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1072-71-5
Summenformel C2H2N2S3
Molekulargewicht (g/mol) 150.23
MDL-Nummer MFCD00003103
InChI-Schlüssel BIGYLAKFCGVRAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol, 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole, bismuthiol i, dimercaptothiadiazole, bismuththiol, 2,5-dimercaptothiadiazole, usaf a-8354, bismuthiol, py 61h, bismuththiol i
PubChem CID 2723630
IUPAC-Name 1,3,4-Thiadiazolidin-2,5-Dithion
SMILES S=C1NNC(=S)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 161°C to 165°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 27, 677
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 20g/L water (20°C)
Formelmasse 150.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver