Learn More
2',5'-Dimethoxyacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30382851
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30382851 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30382851 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD5621005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',5'-Dimethoxyacetophenone
CAS 1201-38-3
Summenformel C10H12O3
Menge 5 g
Synonym 1-(2,5-dimethoxyphenyl)-Ethanone, Acetophenone, 2',5'-dimethoxy- (6CI,7CI,8CI), 1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethanone, Methyl 2,5-dimethoxyphenyl ketone, NSC 62094
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O3/c1-7(11)9-6-8(12-2)4-5-10(9)13-3/h4-6H,1-3H3
SMILES COc1ccc(OC)c(c1)C(=O)C
Molekulargewicht (g/mol) 180.2
Formelmasse 180.0786