Learn More
2',5'-Dimethoxyacetophenon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2',5'-Dimethoxyacetophenone |
| CAS | 1201-38-3 |
| Summenformel | C10H12O3 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 1-(2,5-dimethoxyphenyl)-Ethanone, Acetophenone, 2',5'-dimethoxy- (6CI,7CI,8CI), 1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethanone, Methyl 2,5-dimethoxyphenyl ketone, NSC 62094 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-7(11)9-6-8(12-2)4-5-10(9)13-3/h4-6H,1-3H3 |
| SMILES | COc1ccc(OC)c(c1)C(=O)C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 180.2 |
| Formelmasse | 180.0786 |