Learn More
2,5-Dimethoxyanilin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,5-Dimethoxyaniline |
| CAS | 102-56-7 |
| Summenformel | C8H11NO2 |
| Menge | 50 g |
| Synonym | 2,5-dimethoxy-Aniline (7CI,8CI), 2,5-dimethoxy-Benzenamine, 2,5-Dimethoxybenzenamine, 1-Amino-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-Dimethoxylaniline, 2,5-Dimethoxyphenylamine, 2-Methoxy-5-methoxyaniline, Aminohydroquinone dimethyl ether, C.I. 35811, NSC 4138 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H11NO2/c1-10-6-3-4-8(11-2)7(9)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(OC)c(N)c1 |
| IUPAC-Name | 2,5-Dimethoxyanilin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 153.18 |
| Formelmasse | 153.079 |