Learn More
2,5-Dimethoxybenzaldehyd, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498767
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11498767 25 g 25 Gramm
11408777 100 g 100 Gramm
11418777 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11498767
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19928.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 93-02-7 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
2,5-Dimethoxybenzaldehyde is used in the preparation of 2,5-dimethoxyphenethylamine, which is utilized to prepare psychoactive drugs such as 2,5-dimethoxy-4-bromophenethylamine, 2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamine and 4-Chloro-2,5-dimethoxy-phenethylamine. It acts as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,5-Dimethoxybenzaldehyd wird bei der Herstellung von 2,5-Dimethoxyphenethylamin verwendet, das zur Herstellung psychoaktiver Arzneimittel wie 2,5-Dimethoxy-4-Bromophenethylamin, 2,5-Dimethoxy-4-Iodophenethylamin und 4-Chlor-2,5-Dimethoxy-Phenethylamin verwendet wird. Fungiert als Zwischenprodukt in der organischen Synthese.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-02-7
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.176
MDL-Nummer MFCD00003314
InChI-Schlüssel AFUKNJHPZAVHGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,5-dimethoxy, 2,5-dimethoxy benzaldehyde, unii-w49s1ppl78, 2,5-dimethoxybenzald, pubchem2176, gentisic aldehyde, 5-dimethoxy benzaldehyde, 2,5-dimethoxybenzaldehyd, 2,5-dimethoxybenzaldehye, 2.5-dimethoxybenzaldehyde
PubChem CID 66726
IUPAC-Name 2,5-Dimethoxybenzaldehyd
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)OC)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethoxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 47°C to 51°C
Siedepunkt 146°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Beilstein 509301
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and methanol. Slightly soluble in water.
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.