Learn More
2,5-Dihydroxyzimtsäure, überwiegend trans, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11410217
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11410217 5 g 5 Gramm
11420217 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410217 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21649.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10538-51-9
Summenformel C11H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 208.213
MDL-Nummer MFCD00004378
InChI-Schlüssel JPQWWJZORKTMIZ-ZZXKWVIFSA-N
Synonym 2,5-dimethoxycinnamic acid, 3-2,5-dimethoxyphenyl acrylic acid, e-3-2,5-dimethoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-2,5-dimethoxyphenyl acrylic acid, 3-2,5-dimethoxyphenyl-2-propenoic acid, 2e-3-2,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, 3-2,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, rarechem bk hc t324, timtec-bb sbb000471, trans-2,5-dimethoxycinnamic acid
PubChem CID 697594
IUPAC-Name (E)-3-(2,5-Dimethoxyphenyl)prop-2-ionsäure
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)OC)C=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethoxycinnamic acid
Namenshinweis predominantly trans
Schmelzpunkt 147°C to 150°C
Menge 5 g
Formelmasse 208.21
Reinheit (%) 99%