Learn More
2,5-Dimethoxyphenylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452928
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11452928 50 g 50 Gramm
11448577 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11452928 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18630.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 40532-06-7 | Molecular Formula: C9H9NO2S | Molecular Weight: 195.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40532-06-7
Summenformel C9H9NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 195.24
MDL-Nummer MFCD00041059
InChI-Schlüssel RADQLZMDTYWZKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethoxyphenyl isothiocyanate, 2,5-dimethoxyphenylisothiocyanate, 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxy-benzene, benzene, 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxy, 2,5-dimethoxybenzenisothiocyanate, acmc-1amrr, #
PubChem CID 142466
IUPAC-Name 2-Isothiocyanato-1,4-dimethoxybenzol
SMILES COC1=CC=C(OC)C(=C1)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
Schmelzpunkt 35°C to 37°C
Siedepunkt 174°C to 175°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 50 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 3267310
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 195.24
Reinheit (%) 98%