Learn More
2,5-Dimethoxyphenylisothiocyanat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10623275
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10623275 25 g 25 Gramm
10352325 5 g 5 Gramm
10037592 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10623275 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01666EB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 40532-06-7
Summenformel C9H9NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 195.24
MDL-Nummer MFCD00041059
InChI-Schlüssel RADQLZMDTYWZKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethoxyphenyl isothiocyanate, 2,5-dimethoxyphenylisothiocyanate, 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxy-benzene, benzene, 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxy, 2,5-dimethoxybenzenisothiocyanate, acmc-1amrr, #
PubChem CID 142466
IUPAC-Name 2-Isothiocyanato-1,4-dimethoxybenzol
SMILES COC1=CC=C(OC)C(=C1)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 25 g
Formelmasse 195.24
Reinheit (%) 97%