Learn More
2,5-Dimethoxyphenylmagnesiumbromid, 0.5 M in 2-MetHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15401066
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15401066 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15401066 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54337.AE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethoxyphenylmagnesium bromide
CAS 62890-98-6
Summenformel C8H9BrMgO2
MDL-Nummer MFCD01311475
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2924
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive; May form a precipitate
Synonym 2,5-dimethoxyphenylmagnesium bromide, 2,5-dimethoxyphenyl magnesium bromide, 2,5-dimethoxyphenylmagnesium bromide solution, grscplvzimbkky-uhfffaoysa-m, 2,5-dimethoxylphenylmagnesium bromide, magnesium,1,4-dimethoxybenzene-6-ide,bromide, 2,5-dimethoxyphenylmagnesium bromide, 0.5m in 2-methf, 2,5-dimethoxyphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 2,5-dimethoxyphenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
InChI-Schlüssel GRSCPLVZIMBKKY-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC=C(OC)C([Mg]Br)=C1
IUPAC-Name Magnesium(2+)-2,5-dimethoxybenzol-1-idbromid
Molekulargewicht (g/mol) 241.37
PubChem CID 11085924
Formelmasse 241.37
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,5 M in 2-MetHF