Learn More
2,5-Dimethoxytetrahydro-3-furancarboxaldehyd, Technische Qualität, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,5-Dimethoxytetrahydro-3-furancarboxaldehyde |
| CAS | 50634-05-4 |
| Summenformel | C7H12O4 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | 2,5-Dimethoxy-3-formyltetrahydrofuran, 2,5-Dimethoxy-tetrahydro-furan-4-carboxaldehyde, 3-Formyl-2,5-dimethoxytetrahydrofuran, Tetrahydro-2,5-dimethoxy-3-furancarboxaldehyde |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H12O4/c1-9-6-3-5(4-8)7(10-2)11-6/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | O=CC1CC(OC)OC1OC |
| IUPAC-Name | 2,5-Dimethoxytetrahydrofuran-3-carbaldehyd |
| Molekulargewicht (g/mol) | 160.17 |
| Formelmasse | 160.07 |