Learn More
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran, 99 %, Gemisch aus cis- und trans-Isomeren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10294330 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10294330 100 g Glasflasche 100 Gramm
10773651 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10294330 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 115671000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 696-59-3 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 696-59-3
Summenformel C6H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
MDL-Nummer MFCD00005359
InChI-Schlüssel GFISDBXSWQMOND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethoxytetrahydrofuran, tetrahydro-2,5-dimethoxyfuran, furan, tetrahydro-2,5-dimethoxy, 2,5-dimethoxytetrahydrofurane, 2,5-dimethoxy-tetrahydrofuran, 2,5-dimethoxytetrahydrofuran, mixture of cis-and trans isomers, dimethoxytetrahydrofuran van, protectol dmt, furan,5-dimethoxy, dmthf
PubChem CID 79098
IUPAC-Name 2,5-Dimethoxyoxolan
SMILES COC1CCC(O1)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dimethoxytetrahydrofuran
Schmelzpunkt -45°C
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
Farbe Farblos bis hellgelb
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.0210g/mL
Menge 100 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4160 to 1.419
Prozentgehaltsbereich 99%
Fieser 02,144
Siedepunkt 145°C to 148°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 350g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohols and most common organic,solvents
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dimethoxytetrahydrofuran, mixture of cis- and trans isomers
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.