Learn More
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081638
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11489183 100 g 100 Gramm
11499183 500 g 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11489183
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11687.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 696-59-3 | C6H12O3 | 132.159 g/mol
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran is a tetrahydrofuran derivative that finds application in proteomics research and in organic synthesis. It is also used as an intermediate for atropine sulfate, which is an anticholinergic drug. Further, it acts as a precursor of butanediol. In addition to this, it is used as a photographic hardener and as disinfectant in formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran ist ein Tetrahydrofuran-Derivat, das in der Proteomikforschung und in der organischen Synthese Anwendung findet. Es wird auch als Zwischenprodukt für Atropinsulfat verwendet, das ein anticholinerges Medikament ist. Darüber hinaus fungiert es als Vorläufer von Butandiol. Außerdem wird es als fotografischer Härter und als Desinfektionsmittel in Rezepturen eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Methanol, Diethylether und Tetrahydrofuran. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 696-59-3
Summenformel C6H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 132.159
MDL-Nummer MFCD00005359
InChI-Schlüssel GFISDBXSWQMOND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethoxytetrahydrofuran, tetrahydro-2,5-dimethoxyfuran, furan, tetrahydro-2,5-dimethoxy, 2,5-dimethoxytetrahydrofurane, 2,5-dimethoxy-tetrahydrofuran, 2,5-dimethoxytetrahydrofuran, mixture of cis-and trans isomers, dimethoxytetrahydrofuran van, protectol dmt, furan,5-dimethoxy, dmthf
PubChem CID 79098
IUPAC-Name 2,5-Dimethoxyoxolan
SMILES COC1CCC(O1)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethoxytetrahydrofuran
Schmelzpunkt -45°C
Namenshinweis cis + trans
Dichte 1.02
Siedepunkt 145°C to 147°C
Menge 100 g
Brechungsindex 1.418
UN-Nummer UN3271
Beilstein 104261
Löslichkeitsinformationen Miscible with methanol,diethyl ether and tetrahydrofuran. Immiscible with water.
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 98%