Learn More
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran, TRC
Artikelnummer. 30388635
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30388635 2.5 g
30377024 500 mg
30371133 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30388635 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4608232.5G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 696-59-3
Summenformel C6H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
IUPAC-Name 2,5-Dimethoxyoxolan
SMILES COC1CCC(OC)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethoxytetrahydrofuran
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O3/c1-7-5-3-4-6(8-2)9-5/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Formelmasse 132.0786