Learn More
2,5-Dimethoxythiophenol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,5-Dimethoxythiophenol |
| CAS | 1483-27-8 |
| Summenformel | C8H10O2S |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 2,5-Dimethoxybenzenethiol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H10O2S/c1-9-6-3-4-7(10-2)8(11)5-6/h3-5,11H,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(OC)c(S)c1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 170.23 |
| Formelmasse | 170.0402 |