Learn More
2,5-Dimethoxythiophenol, TRC
Artikelnummer. 30373561
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30373561 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30373561 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4708951G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethoxythiophenol
CAS 1483-27-8
Summenformel C8H10O2S
Menge 1 g
Synonym 2,5-Dimethoxybenzenethiol
InChI-Formel InChI=1S/C8H10O2S/c1-9-6-3-4-7(10-2)8(11)5-6/h3-5,11H,1-2H3
SMILES COc1ccc(OC)c(S)c1
Molekulargewicht (g/mol) 170.23
Formelmasse 170.0402