Learn More
2,5-Dimethyl-1-(2-thienylmethyl)-1H-pyrrol-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10509982
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10509982 1 g 1 Gramm
10331925 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10509982 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SP00291DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 306936-14-1
Summenformel C12H13NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 235.301
MDL-Nummer MFCD01567217
InChI-Schlüssel MYRBXKXOHIDTFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl-1-2-thienylmethyl pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-thiophen-2-ylmethyl pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-2-thienylmethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-thien-2-ylmethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-thiophen-2-ylmethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-thiophen-2-yl methyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, maybridge1_008501, 2,5-dimethyl-1-thiophen-2-ylmethyl-3-pyrrolecarboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2,5-dimethyl-1-2-thienylmethyl, 2,5-dimethyl-1-2-thienyl-methyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid
PubChem CID 2736309
IUPAC-Name 2,5-Dimethyl-1-(Thiophen-2-ylmethyl)Pyrrol-3-Carbonsäure
SMILES CC1=CC(=C(N1CC2=CC=CS2)C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dimethyl-1-(2-thienylmethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 235.31
Reinheit (%) 97%