Learn More
2,5-Dimethyl-1-(2-thienylmethyl)-1H-pyrrol-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2697176
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10509982 1 g 1 Gramm
10331925 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10509982
Marke: Thermo Scientific Maybridge SP00291DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 306936-14-1
Summenformel C12H13NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 235.301
MDL-Nummer MFCD01567217
InChI-Schlüssel MYRBXKXOHIDTFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl-1-2-thienylmethyl pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-thiophen-2-ylmethyl pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-2-thienylmethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-thien-2-ylmethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-thiophen-2-ylmethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-thiophen-2-yl methyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, maybridge1_008501, 2,5-dimethyl-1-thiophen-2-ylmethyl-3-pyrrolecarboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2,5-dimethyl-1-2-thienylmethyl, 2,5-dimethyl-1-2-thienyl-methyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid
PubChem CID 2736309
IUPAC-Name 2,5-Dimethyl-1-(Thiophen-2-ylmethyl)Pyrrol-3-Carbonsäure
SMILES CC1=CC(=C(N1CC2=CC=CS2)C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dimethyl-1-(2-thienylmethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 235.31
Reinheit (%) 97%