Learn More
2,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazol, ≥ 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11421990
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11421990 25 g 25 Gramm
11411990 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11421990 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17227.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27464-82-0
Summenformel C4H6N2S
Molekulargewicht (g/mol) 114.166
MDL-Nummer MFCD00020722
InChI-Schlüssel JXQGICFGPUAVLJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 96922
IUPAC-Name 2,5-Dimethyl-1,3,4-Thiadiazol
SMILES CC1=NN=C(S1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazole
Schmelzpunkt 61°C to 65°C
Menge 25 g
Synonym 2,5-dimethylthiadiazole, 1,3,4-thiadiazole, 2,5-dimethyl, dimethyl-1,3,4-thiadiazole, unii-frm8gdw64z, frm8gdw64z, pubchem23972, acmc-1cr4f, 1,4-thiadiazole, 2,5-dimethyl, 1,3,4-thiadiazole,2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-1,3,4-thiadiazole
Formelmasse 114.17
Reinheit (%) ≥99%