Learn More
2,5-Dimethyl-1,3-oxazol-4-carbonylchloride, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10572852
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10572852 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10712863 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
11396825 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10572852 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC26802CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 197719-27-0
Summenformel C6H6ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 159.57
MDL-Nummer MFCD04972642
InChI-Schlüssel XZXCVPKMCPXVFF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7018020
SMILES CC1=NC(C(Cl)=O)=C(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dimethyl-1, 3-oxazole-4-carbonyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 2,5-dimethyloxazole-4-carbonyl chloride, 4-oxazolecarbonylchloride, 2,5-dimethyl, dimethyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride, 2,5-dimethyl-4-chlorocarbonyl-1,3-oxazole, 2,5-dimethyl-4-oxazolecarbonyl chloride, 4-oxazolecarbonylchloride,2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-oxazole-4-carbonyl chloride
IUPAC-Name 2,5-Dimethyl-1,3-Oxazol-4-Carbonylchlorid
Formelmasse 159.57
Reinheit (%) 97%