Learn More
2,5-Dimethyl-1,3-oxazol-4-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10693593
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10693593 250 mg 250 Milligramm
10334432 1 g 1 Gramm
10672695 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10693593 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC26801CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 23000-14-8
Summenformel C6H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 141.126
MDL-Nummer MFCD03011595
InChI-Schlüssel LHGRUGVXZLHYKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyloxazole-4-carboxylic acid, dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-2,5-dimethyl-1,3-oxazole, 2,5-dimethyl-oxazole-4-carboxylic acid, 2.5-dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 2795465
IUPAC-Name 2,5-Dimethyl-1,3-oxazol-4-Carbonsäure
SMILES CC1=C(N=C(O1)C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dimethyl-1, 3-oxazole-4-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 141.13
Reinheit (%) 97%