Learn More
2,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrol-3-carbaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30388393
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30388393 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30388393 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4736251G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
CAS 83-18-1
Summenformel C13H13NO
Menge 1 g
Synonym 2,5-Dimethyl-1-phenylpyrrole-3-carboxaldehyde, 3-Formyl-2,5- dimethyl-1-phenylpyrrole, NSC 68230
InChI-Formel InChI=1S/C13H13NO/c1-10-8-12(9-15)11(2)14(10)13-6-4-3-5-7-13/h3-9H,1-2H3
SMILES Cc1cc(C=O)c(C)n1c2ccccc2
IUPAC-Name 2,5-Dimethyl-1-Phenylpyrrol-3-Carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 199.25
Formelmasse 199.0997