Learn More
2,5-Dimethyl-1-phenylpyrrol-3-carboxaldehyd, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377605
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11377605 25 g 25 Gramm
11367605 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377605 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05836.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 83-18-1 | C13H13NO | 199.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83-18-1
Summenformel C13H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 199.25
MDL-Nummer MFCD00051494
InChI-Schlüssel LNROIXNEIZSESG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrrole-3-carbaldehyde, 2,5-dimethyl-1-phenylpyrrole-3-carboxaldehyde, 1h-pyrrole-3-carboxaldehyde, 2,5-dimethyl-1-phenyl, 2,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxaldehyde, osm-s-28, 10.14272/lnroixneizsesg-uhfffaoysa-n, 2,5-dimethyl-1-phenyl-3-pyrrolecarboxaldehyde, pyrrole-3-carboxaldehyde,5-dimethyl-1-phenyl, 2,5-dimethyl-1-phenyl pyrrole-3-carboxaldehyde, 1-phenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrole-3-carbaldehyde
PubChem CID 66515
IUPAC-Name 2,5-Dimethyl-1-Phenylpyrrol-3-Carbaldehyd
SMILES CC1=CC(C=O)=C(C)N1C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethyl-1-phenylpyrrole-3-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 87°C to 90°C
Menge 25 g
Beilstein 144790
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 199.25
Reinheit (%) ≥98%