Learn More
2,5-Dimethyl-2,5-di(Tert-Butylperoxy)hexan, 92 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10623512 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10623512 5 g Kunststoffflasche 5 Gramm
10153191 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10623512 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 349900050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Radikalstarter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-63-7
Summenformel C16H34O4
Molekulargewicht (g/mol) 290.44
InChI-Schlüssel DMWVYCCGCQPJEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym varox, 2,5-dimethyl-2,5-di tert-butylperoxy hexane, 2,5-bis tert-butylperoxy-2,5-dimethylhexane, triqanox xq 8, kayahexa ad 40c, lupersol 101, luperco 101xl, luperox 101, perhexa 3m40, varox 50
PubChem CID 6545
IUPAC-Name 2,5-Bis(tert-butylperoxy)-2,5-dimethylhexan
SMILES CC(C)(C)OOC(C)(C)CCC(C)(C)OOC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dimethyl-2, 5-di(tert-butylperoxy)hexane
Schmelzpunkt 6,0 °C
Dichte 0.8700g/mL
Siedepunkt 55.0°C to 57.0°C (7.0 mmHg)
Flammpunkt 68°C
Prozentgehaltsbereich 90% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Brechungsindex 1.4200 to 1.4240
Menge 5 g
Relative Dichte 0.87
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in organic solvents,soluble in alcohol
Viskosität 6.4 mPa.s (20°C)
Formelmasse 290.44
Reinheit (%) 92%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Organisches Peroxid Typ C & D
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
RUO– Nur für Forschungszwecke