Learn More
2,5-Dimethyl-2,5-Hexandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10428550 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10428550 250 g Glasflasche 250 Gramm
10120412 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10428550 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 162502500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-03-2
Summenformel C8H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 146.23
MDL-Nummer MFCD00004473
InChI-Schlüssel ZWNMRZQYWRLGMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl-2,5-hexanediol, 2,5-hexanediol, 2,5-dimethyl, unii-3pnb2s8721, 1,1,4,4-tetramethyl-1,4-butanediol, 2,5-dihydroxy-2,5-dimethylhexane, 2,5-dimethyl-hexane-2,5-diol, dimethylhexanediol, dsstox_cid_6830, dsstox_rid_78222, dsstox_gsid_26830
PubChem CID 8031
IUPAC-Name 2,5-Ethylhexan-2,5-Diol
SMILES CC(C)(O)CCC(C)(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dimethyl-2, 5-hexanediol
Namenshinweis 97%
Extinktion GC≥96.0%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 88°C to 91°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 214°C to 215°C
Flammpunkt 126°C
Infrarotspektrum Konform
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOC(CH3)2CH2CH2C(CH3)2OH
Menge 250 g
Beilstein 01, 492
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone,ethylene glycol,insoluble in benzene,ccl4,petroleuw ether
Formelmasse 146.23
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flocken oder Pellets oder Prills
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke