Learn More
2,5-Dimethyl-2,5-Hexandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414024
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11414024 100 g 100 Gramm
11424024 500 g 500 Gramm
11434024 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414024 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11984.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 110-03-2 | C8H18O2 | 146.23 g/mol
It is used as an intermediate in the preparation of 2.5-Dimethyl-2.5-bis(tertbutyl-peroxy)hexane to produce polyethylene copolymers and polyethylene rubbers. It is also used in the synthesis of six- and seven-membered heterocyclic boron compounds containing intramolecular N-B bond.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von 2.5-Dimethyl-2.5-bis(Tertbutyl-peroxy)hexan zur Herstellung von Polyethylen-Copolymeren und Polyethylen-Gummi verwendet. Es wird auch bei der Synthese von sechs- und siebengliedrigen heterocyclischen Borverbindungen verwendet, die intramolekulare N-B-Bindungen enthalten.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 20° C140g/l.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Säurenchlorid, Säureanhydriden und Oxidationsmitteln lagern. Den Behälter dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-03-2
Summenformel C8H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 146.23
MDL-Nummer MFCD00004473
InChI-Schlüssel ZWNMRZQYWRLGMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl-2,5-hexanediol, 2,5-hexanediol, 2,5-dimethyl, unii-3pnb2s8721, 1,1,4,4-tetramethyl-1,4-butanediol, 2,5-dihydroxy-2,5-dimethylhexane, 2,5-dimethyl-hexane-2,5-diol, dimethylhexanediol, dsstox_cid_6830, dsstox_rid_78222, dsstox_gsid_26830
PubChem CID 8031
IUPAC-Name 2,5-Ethylhexan-2,5-Diol
SMILES CC(C)(O)CCC(C)(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol
Schmelzpunkt 87°C to 91°C
Dichte 0.898
Siedepunkt 214°C to 215°C
Flammpunkt 126°C (258°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 1361437
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 20°C 140g/L.
Formelmasse 146.23
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol